Imprimer
Acide tétradécylphosphonique
Fournisseur: Cayman Chemical
10007565-100 10007565-500 10007565-1
CAYM10007565-100EA 34.9 EUR
CAYM10007565-100 CAYM10007565-500 CAYM10007565-1
Acide tétradécylphosphonique
Acide tétradécylphosphonique
Formule: C₁₄H₃₁O₃P
Numéro MDL: MFCD00015834
Numéro CAS: 4671-75-4
EINECS: 225-118-1