Imprimer
4-Iodobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0612-1G I0612-5G
TCIAI0612-1GEA 56.1 EUR
TCIAI0612-1G TCIAI0612-5G
4-Iodobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
4-Iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅IO
Point d'ébullition: 265°C
Numéro MDL: MFCD00039576
Numéro CAS: 15164-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f4034650d0260f2dc4225bb20ad761fab1a5039&vid=5f4034650d0260f2dc4225bb20ad761fab1a5039&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %