Imprimer
Dipropyle phtalate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0306-25ML P0306-500ML P0306-100ML
TCIAP0306-25MLEA 56.1 EUR
TCIAP0306-25ML TCIAP0306-500ML TCIAP0306-100ML
Dipropyle phtalate ≥98.0% (par GC)
Dipropyle phtalate
Formule: C₁₄H₁₈O₄
Point d'ébullition: 305°C
Numéro MDL: MFCD00009371
Numéro CAS: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecf30c90c84fe30f838960d3df6e264a64cb80c&vid=4ecf30c90c84fe30f838960d3df6e264a64cb80c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %