Imprimer
Dihexyle phtalate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1344-25G P1344-5G
TCIAP1344-25GEA 95.7 EUR
TCIAP1344-25G TCIAP1344-5G
Dihexyle phtalate ≥98.0% (par GC)
Dihexyle phtalate
Formule: C₂₀H₃₀O₄
Point d'ébullition: 333°C
Point d'éclair: 177°C
Numéro MDL: MFCD00043720
Numéro CAS: 84-75-3
EINECS: 201-559-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f13aa1c535f7f563505214464215f86d14b13f8&vid=3f13aa1c535f7f563505214464215f86d14b13f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %