Imprimer
2-Amino-3,5-dibromobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H56015.03 H56015.06
H56015.03EA 22.3 EUR
H56015.03 H56015.06
2-Amino-3,5-dibromobenzaldéhyde 97%
2-Amino-3,5-dibromobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 50910-55-9
Molecular Formula: C7H5Br2NO
Formula Weight: 278.93
Melting Point: 130-135°
MDL No.: MFCD00671100
Formule: C₇H₅Br₂NO
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671100
Numéro CAS: 50910-55-9
EINECS: 256-841-0