Imprimer
Acide hexacosanoïque
Fournisseur: Cayman Chemical
13354-50 13354-100 13354-250
CAYM13354-50EA 108 EUR
CAYM13354-50 CAYM13354-100 CAYM13354-250
Acide hexacosanoïque
Acide hexacosanoïque
Formule: C₂₆H₅₂O₂
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…77 °C
Densité: 0,8198 g/cm³ (100 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002811
Numéro CAS: 506-46-7
EINECS: 208-040-2