Imprimer
Acide chenodesoxycholique
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
10011286-1 10011286-5 10011286-10 10011286-25
CAYM10011286-1EA 55.5 EUR
CAYM10011286-1 CAYM10011286-5 CAYM10011286-10 CAYM10011286-25
Acide chenodesoxycholique
Acide chenodesoxycholique
Formule: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392.58 g/mol
Point de fusion: 164.85…165.85 °C
Densité: 1.162 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064142
Numéro CAS: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096