Imprimer
3-Nitro-o-phénylenediamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20201.03 B20201.06 B20201.14
B20201.03EA 60 EUR
B20201.03 B20201.06 B20201.14
3-Nitro-o-phénylenediamine 98%
3-Nitro-o-phénylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 3694-52-8 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 909344
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 157…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007722
Numéro CAS: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5