Imprimer
Chlorure d'ytterbium (III) hexahydraté 99.99+% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
437180500 437180100
ACRO437180500EA 315 EUR
ACRO437180500 ACRO437180100
Chlorure d'ytterbium (III) hexahydraté 99.99+% (sur base traces de métaux)
Chlorure d'ytterbium (III) hexahydraté
Formule: Cl₃Yb·6H₂O
Point de fusion: 865 °C
Densité: 2,57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149885
Numéro CAS: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm