Imprimer
DL-Cystéine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H56126.06 H56126.14
H56126.06EA 57.1 EUR
H56126.06 H56126.14
DL-Cystéine 96%
DL-Cystéine
Formule: C₃H₇NO₂S
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 225 °C (dec.)
Densité: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004881
Numéro CAS: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850