Imprimer
Acide acétique 1 mol/l (1 N)
Fournisseur: PROLABO CMP
MC307419.0500 MC307419.1000
PRLSMC307419.0500EA 0 EUR
PRLSMC307419.0500 PRLSMC307419.1000
Acide acétique 1 mol/l (1 N)
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM