Imprimer
Acide (3,5-difluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
D3081-25G D3081-5G
TCIAD3081-25GEA 71.5 EUR
TCIAD3081-25G TCIAD3081-5G
Acide (3,5-difluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3,5-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Point de fusion: 250°C
Numéro MDL: MFCD01318138
Numéro CAS: 156545-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a41d9abb6abbfb19c1e317db5ac3679e927d48d5&vid=a41d9abb6abbfb19c1e317db5ac3679e927d48d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 115.0 %