Imprimer
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium, anhydre 99+% pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
396670250 396671000
ACRO396670250EA 426 EUR
ACRO396670250 ACRO396671000
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium, anhydre 99+% pour la chromatographie de paires d'ions
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₆H₁₃O₃SNa
MW: 188.22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007542
Numéro CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test