Imprimer
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
M2073-25G M2073-5G
TCIAM2073-25GEA 189 EUR
TCIAM2073-25G TCIAM2073-5G
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₆H₆N₄O₂
MW: 166.14 g/mol
Point de fusion: 360°C
Numéro MDL: MFCD00005580
Numéro CAS: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8254c364bfca29903fc461956fdb66b55836112c&vid=8254c364bfca29903fc461956fdb66b55836112c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %