Imprimer
Isocyanate de 1-naphtyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Naphthylisocyanate
I0125-25ML I0125-5ML
TCIAI0125-25MLEA 171 EUR
TCIAI0125-25ML TCIAI0125-5ML
Isocyanate de 1-naphtyle ≥99.0% (par GC)
Isocyanate de 1-naphtyle
Formule: C₁₁H₇NO
Point d'ébullition: 269°C
Point de fusion: 36 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003881
Numéro CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57d9eced9400a1c713ae805594f17cb6c06abe84&vid=57d9eced9400a1c713ae805594f17cb6c06abe84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %