Benzyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl Parahydroxybenzoate
H0209-25G
H0209-100G
TCIAH0209-25GEA
19.8
EUR
TCIAH0209-25G
TCIAH0209-100G
Benzyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Benzyle hydroxy-4 benzoate
Formule:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228.25 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00016471 Numéro CAS: 94-18-8 EINECS: 202-311-9 ONU: 3077 ADR: 9 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 114.0 deg-C |