N-Méthyl-2-pyrrolidone pour synthèse peptidique, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.00574.2500
1.00574.4000
1.00574.2500EA
333
EUR
1.00574.2500
1.00574.4000
N-Méthyl-2-pyrrolidone pour synthèse peptidique, Supelco®
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule:
C₅H₉NO MW: 99.13 g/mol Point d'ébullition: 202 Point de fusion: –24 °C Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 91 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003193 Numéro CAS: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |