Imprimer
VWR®, Ampoule à décanter, selon Squibb
Fournisseur: VWR Collection
532-0018EA 51.2 EUR
532-0018 532-0029 532-0019 532-0020 532-0021 532-0022 532-0023 532-0024 532-0025 532-0026 532-0027 532-0028
VWR®, Ampoule à décanter, selon Squibb
Entonnoirs Ampoules à décanter
En verre borosilicaté 3.3, avec bouchon normalisé en PE.
  • Avec ou sans repères de volume
  • Robinet avec clé en PTFE
  • Très bonne résistance chimique et thermique