Imprimer
Distributeurs adaptables sur flacon, FORTUNA® POLYFIX®
Fournisseur: Poulten & Graf
101.07048 101.07038 101.07138
615-0006EA 250 EUR
615-0006 615-0005 POUL101.07138
Distributeurs adaptables sur flacon, FORTUNA® POLYFIX®
Distributeurs pour flacons
Distributeurs, en PP, adaptés aux produits chimiques et à la plupart des liquides.
  • Procédure de distribution visible
  • Système de réglage du volume facile à utiliser
  • Bloc de vannes en polypropylène avec adaptateur FIX
Avec piston en verre : convient à tous les produits chimiques (y compris les solvants), qui n’attaquent pas le polypropylène et ne cristallisent pas.
Avec verre ambré et piston en verre : convient à tous les liquides sensibles à la lumière qui n’attaquent pas le polypropylène.
With coated PTFE-piston: Suitable for acids and alkaline solutions that do not attack polypropylene.
Information de livraison: Fourni avec un tube d’admission en PTFE (1) et des adaptateurs en PP (2).