Imprimer
VWR®, Nacelles de combustion
Fournisseur: VWR Collection
459-0233EA 43.4 EUR
459-0233 459-0232 459-0231 459-0230 459-0229 459-0228 459-0227
VWR®, Nacelles de combustion
Nacelles Nacelles de combustion
Porcelaine, émaillée, fabriquée conformément à la norme DIN 12904.
  • Les nacelles peuvent résister à des températures allant jusqu'à 1000 °C
Stables avec une large base plate non émaillée
La porcelaine émaillée offre une haute résistance aux acides et aux bases