Imprimer
ADN polymérase Phusion® Hot Start II haute fidélité
Fournisseur: FINNZYMES REAGENTS
F-549L F-549S F-549XL
F-549LEA 678 EUR
F-549L F-549S F-549XL
ADN polymérase Phusion® Hot Start II haute fidélité
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
L'ADN polymérase Phusion® Hot Start II haute fidélité permet l'utilisation d'un large éventail d'amorces, y compris celles avec de faibles températures de fusion. L'ADN polymérase Phusion® Hot Start haute fidélité est idéal pour les applications de PCR, des PCR de routine aux applications très exigeantes, telles que le clonage et la PCR à haut rendement. Il est équipé d'un domaine à liaison d'ADN bicaténaire unique, ce qui rend cette ADN polymérase avec une activité de correction de type Pyrococcus extrêmement robuste, rapide et précise.
  • Pas de limite de température de recuisson
  • Permet une réaction à température ambiante
  • Réactivation immédiate grâce à la technologie Hot Start unique
  • Test enzymatique PCR rapide avec une extrême fidélité (plus de 6 fois plus précis que Pfu)
  • Test enzymatique robuste avec une grande tolérance contre les inhibiteurs de PCR, optimisation minimale requise
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Application
Learn more