Imprimer
Lignes d'ancrage, MH00
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1002891 1002892 1002893 1002895
118-0421EA 78.5 EUR
118-0421 118-0422 118-0423 118-0425
Lignes d'ancrage, MH00
Protections anti-chutes Lignes d'ancrage
La corde en polyamide torsadée convient à des coulisseaux de sécurité de 14/16 mm. Adaptée aux applications verticales, horizontales et inclinées.
  • Fiable et légère
  • Résistance à la rupture : >22 KN
Certifications: EN 353-2 : les systèmes d'arrêt de chute de type guides sur une ligne d'ancrage flexible sont conformes à cette norme s'ils sont utilisés avec un coulisseau de sécurité MILLER ; EN 362 (corde)
Information de livraison: fournie avec un contrepoids et un mousqueton à vis ML00 conformément à la norme EN 696