Imprimer
SRK® Pharma Swab Rinse Set
Fournisseur: COPAN Diagnostics
SRK®
710-1862EA 390 EUR
710-1862 COPA958C COPA9U004S
SRK® Pharma Swab Rinse Set
Écouvillons Écouvillons avec solution de rinçage
Kits de rinçage d'écouvillons (SRK®) pour l'analyse microbiologique de surfaces.
  • Solution salée isotonique contient des substances permettant de neutraliser et de désactiver les désinfectants et agents désinfectants
  • Humidifier l'écouvillon stérile avant l'échantillonnage et de le transporter après le prélèvement
Conviennent pour la détection microbienne ou l'analyse quantitative.
Conditionnement: Triple-protection wrapping. 20 sets per pack.