Imprimer
Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8015A-170 8015A-170S 8015V-170S 8015H-170 8015N-170 8015N-170S 8015NR-170S 8015H-170S 8015V-170
231-0488EA 123 EUR
231-0488 231-0489 SAMP8015V-170S SAMP8015H-170 SAMP8015N-170 SAMP8015N-170S SAMP8015NR-170S SAMP8015H-170S SAMP8015V-170
Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
Spatules
En PS ou PE-HD, stériles ou non stériles. Ces micro-spatules jetables sont parfaites pour l'échantillonnage de petits volumes.
  • Moulées et emballées dans une salle blanche
  • Adaptées au contact alimentaire
  • Disponibles en version stérile (irradiation aux rayons gamma)
  • Emballage individuel
La lame d'échantillonnage étroite permet de prélever des échantillons dans de très petits récipients tels que les flacons.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable