Imprimer
Cryoboîtes, en carton
Fournisseur: Thermo Scientific
820003 820100 820081 820064 820049 820016 820002 5960 820025 820109
HERA820003EA 6.5 EUR
HERA820003 HERA820100 HERA820081 HERA820064 HERA820049 HERA820016 HERA820002 HERA5960 HERA820025 HERA820109
Cryoboîtes, en carton
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Cryoboîtes en carton résistantes.
  • Use with cardboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7×7 , 8×8, 9×9 or 10×10 grids
Pour le stockage des cryotubes à basse température.