Imprimer
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Attention
Synonyms: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
50291-1 50291-2
BMOL50291-1EA 0 EUR
BMOL50291-1 BMOL50291-2
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
Formule: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MW: 548.68 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010404
Numéro CAS: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6