Imprimer
Acide 3-(3-furyl)acrylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L13143.03 L13143.06 L13143.14
L13143.03EA 39.8 EUR
L13143.03 L13143.06 L13143.14
Acide 3-(3-furyl)acrylique ≥98%
Acide 3-(3-furyl)acrylique
Purity: 98% CAS No.: 39244-10-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 152-154° Beilstein Reference: 1306450
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075074
Numéro CAS: 39244-10-5