Imprimer
HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)
Fournisseur: Roth Carl
Attention
9164.1 9164.2
ROTH9164.1EA 0 EUR
ROTH9164.1 ROTH9164.2
HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)
EPPS (HEPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)
Formule: C₉H₂₀N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006160
Numéro CAS: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8