Imprimer
Alizarin red S (sodium salt) 1% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium 3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonate, C.I. 58005, Alizarin sulphonic acid disodium salt, Alizarin Red S sodium
42746.AE 42746.AP
42746.AEEA 36.5 EUR
42746.AE 42746.AP
Alizarin red S (sodium salt) 1% (p/v) en solution aqueuse
Alizarin red S (sodium salt)
CAS No.: 130-22-3 Molecular Formula: C14H7O7SNa Formula Weight: 342.27 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013049
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013049
Numéro CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8