Imprimer
Acriflavine hydrochloride
Fournisseur: Serva
Synonyms: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride, Euflavine
10671.01 10671.02
SERA10671.01EA 0 EUR
SERA10671.01 SERA10671.02
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Formule: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
MW: 578.36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069039
Numéro CAS: 8063-24-9