Imprimer
n-Octyl-β-D-maltoside
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
54560-1 54560-2
BMOL54560-1EA 0 EUR
BMOL54560-1 BMOL54560-2
n-Octyl-β-D-maltoside
n-Octyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₀H₃₈O₁₁
Numéro CAS: 82494-08-4