Imprimer
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Attention
56366-1 56366-2 56366.25
BMOL56366-1EA 0 EUR
BMOL56366-1 BMOL56366-2 BMOL56366.25
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₄H₄₆O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043012
Numéro CAS: 69227-93-6