Imprimer
n-Dodecyl-β-D-maltoside 99%, Haute Pureté
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: DDM, Lauryl-β-D-maltoside, Dodecyl-β-D-maltopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Dodecyl-Beta-Maltoside
329370010 329370050 329370250
ACRO329370010EA 202 EUR
ACRO329370010 ACRO329370050 ACRO329370250
n-Dodecyl-β-D-maltoside 99%, Haute Pureté
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510.6 g/mol
Point de fusion: 217 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043012
Numéro CAS: 69227-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +45° to +49.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)