Imprimer
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
375160010 375160100
ACRO375160010EA 44.7 EUR
ACRO375160010 ACRO375160100
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III) 97%
Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III)
Formule: C₁₂H₂₄Cl₃O₃Ti
MW: 370.543 g/mol
Point de fusion: >250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631276
Numéro CAS: 18039-90-2
ONU: 2925
ADR: 4.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green to blue Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %