Méthotrexate hydraté 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
208100250
208101000
208105000
ACRO208100250EA
55.5
EUR
ACRO208100250
ACRO208101000
ACRO208105000
Méthotrexate hydraté 99%
Méthotrexate hydraté
Formule:
C₂₀H₂₂N₈O₅·xH₂O Point de fusion: 195 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00150847 Numéro CAS: 133073-73-1 EINECS: 200-413-8 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤13 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +19° to +24° (20°C, 589 nm) (c=1, 14 g/l Na2CO3) (on anhydrous substance) |