Imprimer
Vancomycine chlorhydrate
Fournisseur: Roth Carl
0242.1 0242.2 0242.3
ROTH0242.1EA 0 EUR
ROTH0242.1 ROTH0242.2 ROTH0242.3
Vancomycine chlorhydrate
Vancomycine chlorhydrate
Formule: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Numéro MDL: MFCD03613611
Numéro CAS: 1404-93-9