Imprimer
Nystatine dihydraté, 4.400 U/mg
Fournisseur: Serva
29870.01 29870.02
SERA29870.01EA 28 EUR
SERA29870.01 SERA29870.02
Nystatine dihydraté, 4.400 U/mg
Nystatine dihydraté
Formule: C₄₇H₇₅NO₁₇·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00036240
Numéro CAS: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0