Imprimer
Nystatine dihydraté, 4.400 U/mg
Fournisseur: Roth Carl
0241.1 0241.2
ROTH0241.1EA 0 EUR
ROTH0241.1 ROTH0241.2
Nystatine dihydraté, 4.400 U/mg
Nystatine dihydraté
Formule: C₄₇H₇₅NO₁₇·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00036240
Numéro CAS: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0