Imprimer
Amphotericine B
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
A1907.0050 A1907.0001
A1907.0050EA 0 EUR
A1907.0050 A1907.0001
Amphotericine B
Amphotericine B
Formule: C₄₇H₇₃NO₁₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00877763
Numéro CAS: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2