Adenosine 5'-triphosphate sel disodique (ATP sel disodique) trihydraté ≥98%, qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
0220-100GEA
1340
EUR
0220-100G
0220-25G
Adenosine 5'-triphosphate sel disodique (ATP sel disodique) trihydraté ≥98%, qualité ultra pure
Adenosine 5'-triphosphate sel disodique (ATP sel disodique) trihydraté
An essential nucleotide triphosphate with a variety of roles in energy metabolism, signal transduction and nucleic acid metabolism.
Formule:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00150754 Numéro CAS: 51963-61-2 EINECS: 213-579-1 |
Résultats des tests de spécification
A250/A260 | 0,75 - 0,81 |
A280/A260 | 0,14 - 0,18 |
AMP & ADP | ≤0,5% |
Em (259 nm, Phosphate Buffer,pH 7,0) | ≥14700 |
Métaux lourds | ≤0,003% |
Humidité (KF) | < 10% |
Pureté | > 98% |
Sodium (Flame Photom) | 7% - 8% |
Solubilité (5%, Eau) | passe |