Imprimer
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50200-1 50200-2 50200-3
BMOL50200-1EA 0 EUR
BMOL50200-1 BMOL50200-2 BMOL50200-3
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
Numéro MDL: MFCD00080339
Numéro CAS: 987-65-5
EINECS: 213-579-1