Imprimer
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Fournisseur: Serva
Synonyms: Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen diphosphate
10800.02 10800.03
SERA10800.02EA 0 EUR
SERA10800.02 SERA10800.03
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
MW: 471.167 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066635
Numéro CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7