Imprimer
Adenosine 5'-diphosphate sel disodique (ADP sel disodique) dihydraté 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
164670010 164670050 164672500
ACRO164670010EA 58.1 EUR
ACRO164670010 ACRO164670050 ACRO164672500
Adenosine 5'-diphosphate sel disodique (ADP sel disodique) dihydraté 98%
Adenosine 5'-diphosphate sel disodique (ADP sel disodique) dihydraté
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·xH₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150927
Numéro CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Solubility (5 % w/v in water) Clear colorless
UV spectrophotometry molar absorptivity 15000 +/- 2%, pH 7
Ratio of Absorbances 0.15 to 0.17 (A280/A260)
Sodium (Na) 8 to 10 %