Imprimer
Adénosine
Fournisseur: Roth Carl
6122.1 6122.2 6122.3
ROTH6122.1EA 0 EUR
ROTH6122.1 ROTH6122.2 ROTH6122.3
Adénosine
Adénosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005752
Numéro CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9