Imprimer
8-Bromoadénosine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 8-Bromoadenine-9-β-D-ribofuranoside, 6-Amino-8-bromopurine riboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
155780010 155780050
ACRO155780010EA 130 EUR
ACRO155780010 ACRO155780050
8-Bromoadénosine 98%
8-Bromoadénosine
Formule: C₁₀H₁₂BrN₅O₄
MW: 346.15 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005733
Numéro CAS: 2946-39-6
EINECS: 220-959-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -53° to -56° (20°C, 589 nm) (c=2.5, DMSO)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure