Imprimer
Puromycine dihydrochlorure
Fournisseur: Serva
Attention
33835.01 33835.02 33835.03
SERA33835.01EA 34 EUR
SERA33835.01 SERA33835.02 SERA33835.03
Puromycine dihydrochlorure
Puromycine dihydrochlorure
Formule: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012691
Numéro CAS: 58-58-2
EINECS: 200-387-8