Imprimer
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Fournisseur: Serva
Synonyms: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Guanosine-5'-triphosphate disodium salt, GTP disodium salt, Guanosine-5-triphosphoric aicd disodium salt
24321.02 24321.03
SERA24321.02EA 0 EUR
SERA24321.02 SERA24321.03
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
Numéro MDL: MFCD03410297
Numéro CAS: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7