Imprimer
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Disodium 5'-guanylate, 5'-Guanosine monophosphate disodium salt, GMP disodium salt, 5'-GMP 2Na, 5'-Guanylic acid disodium salt, Guanosine-5'-Monophosphate
226600050 226600250
ACRO226600050EA 146 EUR
ACRO226600050 ACRO226600250
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium 97%
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium
Formule: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P
MW: 407.187 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151238
Numéro CAS: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤25 % (120°C, 4 h)
TLC Homogeneous
UV spectrophotometry molar absorptivity 13700 +/- 4%, pH 7
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm