Imprimer
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Fournisseur: Serva
24291.02 24291.03
SERA24291.02EA 0 EUR
SERA24291.02 SERA24291.03
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₁P₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00070121
Numéro CAS: 7415-69-2
EINECS: 231-026-2