Imprimer
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
191630050 191630500
ACRO191630050EA 59.7 EUR
ACRO191630050 ACRO191630500
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
Formule: C₂₄H₂₁N₅
Point de fusion: 130 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003904
Numéro CAS: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies